N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
H53432.06 H53432.14
H53432.06EA 80.1 EUR InStock
H53432.06 H53432.14
N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Purity: 97% CAS No.: 6097-07-0 Molecular Formula: C13H11NO2 Formula Weight: 213.24 Melting Point: 87-91° MDL No.: MFCD06798110
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798110
Numéro CAS: 6097-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité