Acide vinylphosphonique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Vinylphosphonicacid
V0068-25G V0068-250G
TCIAV0068-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAV0068-25G TCIAV0068-250G
Acide vinylphosphonique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide vinylphosphonique
Formule: C₂H₅O₃P
MW: 108,0331 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043866
Numéro CAS: 1746-03-8
EINECS: 217-123-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55fb8b125dd1193c4143ade1fec3f72bedf0f4a9&vid=55fb8b125dd1193c4143ade1fec3f72bedf0f4a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (Bromination Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité