(±)-1-Phényléthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-sec-Phenethyl alcohol, Styrene alcohol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, 1-Phenylethanol, Methyl phenyl carbinol, α-Methylbenzyl alcohol, Styrallyl alcohol
M0163-25ML M0163-500ML
TCIAM0163-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAM0163-25ML TCIAM0163-500ML
(±)-1-Phényléthanol ≥98.0% (par GC)
(±)-1-Phényléthanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₃
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004508
Numéro CAS: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
ONU: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&vid=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité