Sulfate de dibutyle ≥96.0% (par GC) agent alkylant
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Dibutyle sulfate
TCIAD1633-500GEA 227 EUR InStock
TCIAD1633-500G TCIAD1633-25G
Sulfate de dibutyle ≥96.0% (par GC) agent alkylant
Sulfate de dibutyle
Formule: C₈H₁₈O₄S
MW: 210,29 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Numéro MDL: MFCD00059420
Numéro CAS: 625-22-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/28/28978428.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité