1-Phényl-1-octadécanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Octadecanophenone, n-Octadecanophenone
O0185-25G O0185-5G
TCIAO0185-25GEA 191 EUR InStock
TCIAO0185-25G TCIAO0185-5G
1-Phényl-1-octadécanone ≥98.0% (par GC)
1-Phényl-1-octadécanone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₁₆CH₃
MW: 344,58 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Numéro MDL: MFCD00010700
Numéro CAS: 6786-36-3
EINECS: 229-850-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a88aa57bfca5e1816877b435b5645a94c8bd7ae9&vid=a88aa57bfca5e1816877b435b5645a94c8bd7ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité