Acide (2,6-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3861-25G D3861-5G
TCIAD3861-25GEA 153 EUR InStock
TCIAD3861-25G TCIAD3861-5G
Acide (2,6-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,6-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Point de fusion: 113°C
Numéro MDL: MFCD01318987
Numéro CAS: 23112-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c5d0e251a9345c49f04d7ce193d852a4acd6102&vid=2c5d0e251a9345c49f04d7ce193d852a4acd6102&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité