1-Iodopropane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
TCIAI0068-500GEA 572 EUR InStock
TCIAI0068-500G TCIAI0068-100G TCIAI0068-25G
1-Iodopropane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Iodopropane
Formule: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: –98 °C
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD00001095
Numéro CAS: 107-08-4
ONU: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07862
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/56/28971856.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité