2,8-Quinoléinediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,8-Dihydroxyquinoline
D3819-25G D3819-5G
TCIAD3819-25GEA 234 EUR InStock
TCIAD3819-25G TCIAD3819-5G
2,8-Quinoléinediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,8-Quinoléinediol
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 290°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216696
Numéro CAS: 15450-76-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bc82510bd84caaf80a260d8689d55846b57fea&vid=c5c317cfa639934030cf925d3b0b6829da222a91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité