2-Cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
E0341-25G E0341-500G
TCIAE0341-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAE0341-25G TCIAE0341-500G
2-Cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2-Cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle
Formule: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,18 g/mol
Point d'ébullition: 191°C
Numéro MDL: MFCD00009136
Numéro CAS: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d97a21261c6c814dd8cae84e957083495d90ad&vid=05d97a21261c6c814dd8cae84e957083495d90ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité