Diethylbenzene (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3378-25ML D3378-500ML
TCIAD3378-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3378-25ML TCIAD3378-500ML
Diethylbenzene (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: –31°C
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00792900
Numéro CAS: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
ONU: 2049
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité