Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Propyl 4-aminobenzoate
L09066.18 L09066.09 L09066.0B L09066.36
L09066.18EA 118 EUR InStock
L09066.18 L09066.09 L09066.0B L09066.36
Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle) 98%
Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle)
Purity: 98% CAS No.: 94-12-2 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 73-75° Beilstein Reference: 1211203
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017111
Numéro CAS: 94-12-2
EINECS: 202-306-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité