Hydrogénosuccinate de méthyle
Synonyms: 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
001779-25G 001779-100G
FLUO001779-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001779-25G FLUO001779-100G
Hydrogénosuccinate de méthyle
Hydrogénosuccinate de méthyle
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002788
Numéro CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité