Ácide benzofuranne-2-carboxylique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
B1981-1G B1981-5G
TCIAB1981-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB1981-1G TCIAB1981-5G
Ácide benzofuranne-2-carboxylique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Ácide benzofuranne-2-carboxylique
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005848
Numéro CAS: 496-41-3
EINECS: 207-818-9
Merck Index: 14,02561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=940fd43fdf8cb96498190142646d78df8eb9a9ac&vid=940fd43fdf8cb96498190142646d78df8eb9a9ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité