5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
018774-1G 018774-5G
FLUO018774-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018774-1G FLUO018774-5G
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079771
Numéro CAS: 10242-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité