DSS (Disuccinimidyl suberate)
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) octanedioate, Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester), Disuccinimidyl octanedioate, DSS
13008-50 13008-100 13008-250 13008-500
CAYM13008-50EA 19.4 EUR InStock
CAYM13008-50 CAYM13008-100 CAYM13008-250 CAYM13008-500
DSS (Disuccinimidyl suberate)
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₈
MW: 368,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049059
Numéro CAS: 68528-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité