1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
L17957.03 L17957.06
L17957.03EA 146 EUR InStock
L17957.03 L17957.06
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 277756-46-4 Molecular Formula: C5H5F3O2 Formula Weight: 154.09 Melting Point: 87-89° Boiling Point: 182-184° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03093070
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Point d'ébullition: 182…184 °C
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093070
Numéro CAS: 277756-46-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité