3-(Bromométhyl)pentane ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Bromomethyl)pentane
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1905-25G B1905-5G
TCIAB1905-25GEA 109 EUR InStock
TCIAB1905-25G TCIAB1905-5G
3-(Bromométhyl)pentane ≥97.0% (par GC) stabilisé
3-(Bromométhyl)pentane
Formule: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Densité: 1,179 g/cm³ (30 °C)
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00000219
Numéro CAS: 3814-34-4
EINECS: 223-302-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ea9a3c9b3bd08d7fdc1019be3e84d0a83136aa&vid=a7ea9a3c9b3bd08d7fdc1019be3e84d0a83136aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité