(2,6-Dichlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate, Methyl 2,6-Dichlorophenylacetate, 2,6-Dichlorophenylacetic acid methyll ester, Guanfacine Methyl Ester Impurity, Methyl (2,6-dichlorophenyl)acetate
D2328-25G D2328-5G
TCIAD2328-25GEA 310 EUR InStock
TCIAD2328-25G TCIAD2328-5G
(2,6-Dichlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(2,6-Dichlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MW: 219,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191640
Numéro CAS: 54551-83-6
EINECS: 259-221-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité