Perchlorate de tétraéthylammonium ≥98% (poids sec) humidifié avec 10% d'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Moistened with water
44062.09 44062.18
44062.09EA 81.9 EUR InStock
44062.09 44062.18
Perchlorate de tétraéthylammonium ≥98% (poids sec) humidifié avec 10% d'eau
Perchlorate de tétraéthylammonium
Tetraethylammonium perchlorate is used as supporting electrolyte in polarographic measurements.
Purity: 98% CAS No.: 2567-83-1 Molecular Formula: (C2H5)4NClO4 Formula Weight: 229.71 Physical Form: Wet crystals Odour: Odourless Beilstein Reference: 3638093 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00041977
Formule: C₈H₂₀ClNO₄
MW: 229,7 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041977
Numéro CAS: 2567-83-1
EINECS: 219-904-3
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité