Thiophène-2-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
T0725-25ML T0725-500ML T0725-100ML
TCIAT0725-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAT0725-25ML TCIAT0725-500ML TCIAT0725-100ML
Thiophène-2-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC) stabilisé
Thiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: ? 10 °C
Densité: 1,2264 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005429
Numéro CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=330bc0fa1bf25c05ef226d85dbc43e7f0afd9862&vid=330bc0fa1bf25c05ef226d85dbc43e7f0afd9862&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité