Acide 1,4-phényldimétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
P1358-1G P1358-25G P1358-5G
TCIAP1358-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP1358-1G TCIAP1358-25G TCIAP1358-5G
Acide 1,4-phényldimétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 1,4-phényldimétaborique
Formule: C₆H₈B₂O₄
MW: 165,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236018
Numéro CAS: 4612-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c139fa33642eecd1301d7ae3ad80bbf6e47739db&vid=c139fa33642eecd1301d7ae3ad80bbf6e47739db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité