3-Thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
T1975-1G T1975-5G
TCIAT1975-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT1975-1G TCIAT1975-5G
3-Thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Numéro MDL: MFCD00151851
Numéro CAS: 6165-69-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b59905cc0b21aa7697ed5ff93d62e7f28e3bee00&vid=b59905cc0b21aa7697ed5ff93d62e7f28e3bee00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 and le 116.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité