4-tert-Butylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexahydro-p-tert-butylphenol, 4-(tert-Butyl)cyclohexanol
B0383-25G B0383-500G
TCIAB0383-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0383-25G TCIAB0383-500G
4-tert-Butylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butylcyclohexanol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001473
Numéro CAS: 98-52-2
EINECS: 202-676-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39591633f3ef54330d7bf5929b38ae9125137109&vid=6d31b13aaf624a75819fed6ca4a3a41fc4945351&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Melting point 64.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité