Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde


033838-25G 033838-5G
FLUO033838-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033838-25G FLUO033838-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₃BrF₂O
Numéro MDL: MFCD08282773
Numéro CAS: 398456-82-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité