2,3-Diméthylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Dimethylcyclohexanol
D1660-25ML D1660-5ML
TCIAD1660-25MLEA 175 EUR InStock
TCIAD1660-25ML TCIAD1660-5ML
2,3-Diméthylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00001444
Numéro CAS: 1502-24-5
EINECS: 216-121-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69c532cd32041e61a7abbebac0e59cdd3dd3008b&vid=69c532cd32041e61a7abbebac0e59cdd3dd3008b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité