1-Iododécane ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Decane, 1-iodo-, Decyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0494-25G I0494-250G
TCIAI0494-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAI0494-25G TCIAI0494-250G
1-Iododécane ≥96.0% (par GC) stabilisé
1-Iododécane
Formule: C₁₀H₂₁I
MW: 268,18 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: –16.3 °C
Densité: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001085
Numéro CAS: 2050-77-3
EINECS: 218-104-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5da403a20df291949a8e190f416d7eddc593369&vid=c1569cf257611bf62233757fbb98dff45336ab22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité