Iodoéthane ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0058-25G I0058-500G I0058-100G
TCIAI0058-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0058-25G TCIAI0058-500G TCIAI0058-100G
Iodoéthane ≥99.0% (par GC) stabilisé
Iodoéthane
Formule: C₂H₅I
MW: 155,97 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point de fusion: –108 °C
Densité: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001091
Numéro CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03813
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e48e4bcb15ac1ed1ccf70456be7db3a395e1a2a&vid=f37759a6600e2984fc741960a8d92b8af8b35ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité