4-Pentyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Pentyloxy)benzaldehyde, 4-n-Pentyloxybenzaldehyde, 4-Amyloxybenzaldehyde, 4-n-Amyloxybenzaldehyde
A0707-25ML A0707-500ML
TCIAA0707-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAA0707-25ML TCIAA0707-500ML
4-Pentyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Pentyloxybenzaldehyde
Product Categories: Materials Chemistry, Building Blocks for Liquid Crystals
Other Product Names / Synonyms: 4-Pentyloxybenzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00014135
Numéro CAS: 5736-91-4
EINECS: 227-250-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c71a0a4d97530cbe4534928d9ce16c0ed6aed36&vid=136f04c8f52f1a09c0dce546615a52ac2c84c635&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité