1-Nitro-2-(octyloxy)benzène ≥98.0% (par GC) matrice pour FABMS et SIMS liquide
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAS0380-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAS0380-1G TCIAS0380-10G
1-Nitro-2-(octyloxy)benzène ≥98.0% (par GC) matrice pour FABMS et SIMS liquide
1-Nitro-2-(octyloxy)benzène
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,32 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Numéro MDL: MFCD00014693
Numéro CAS: 37682-29-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/92/28994092.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité