4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M1907-1G M1907-25G M1907-5G
TCIAM1907-1GEA 22 EUR InStock
TCIAM1907-1G TCIAM1907-25G TCIAM1907-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 234°C
Numéro MDL: MFCD01632203
Numéro CAS: 99768-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38404ded914a202ba8518c23fa56e6bcc7b17f66&vid=38404ded914a202ba8518c23fa56e6bcc7b17f66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité