(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinemethanol, (2-chloropyridin-3-yl)methanol, 2-Chloro-3-pyridinylmethanol
C2590-5G C2590-1G
TCIAC2590-5GEA 77 EUR InStock
TCIAC2590-5G TCIAC2590-1G
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD01935961
Numéro CAS: 42330-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b1c84ba38022ce19dc561b5ab6f2316fe9bf4a2&vid=a93ff241d90935830450dcc7afa2020b24abab64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité