Acide 2-phénylisobutyrique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-2-phenylpropanoic acid, α,α-Dimethylphenylacetic acid
32884.09 32884.04
32884.09EA 490 EUR InStock
32884.09 32884.04
Acide 2-phénylisobutyrique
Acide 2-phénylisobutyrique
CAS No.: 826-55-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Physical Form: Crystalline Melting Point: 80-82° Boiling Point: 146.5° Solubility: Insoluble in water MDL No.: MFCD00014332
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Point d'ébullition: 146.5 °C
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014332
Numéro CAS: 826-55-1
EINECS: 212-556-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité