Bromure de 2-acétoxyisobutyroyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
L11592.14 L11592.22
L11592.14EA 77.5 EUR InStock
L11592.14 L11592.22
Bromure de 2-acétoxyisobutyroyle 96%
Bromure de 2-acétoxyisobutyroyle
Purity: 96% CAS No.: 40635-67-4 Molecular Formula: C6H9BrO3 Formula Weight: 209.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 100-110°/25mm Beilstein Reference: 2432585 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040923
Formule: C₆H₉BrO₃
MW: 209,05 g/mol
Point d'ébullition: 100…110 °C (25 mmHg)
Densité: 1.420
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00040923
Numéro CAS: 40635-67-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité