2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol
010457-25G 010457-5G
FLUO010457-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010457-25G FLUO010457-5G
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃F₃N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00194260
Numéro CAS: 393-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité