9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
L14225.03 L14225.06
L14225.03EA 41.4 EUR InStock
L14225.03 L14225.06
9-Bromo-9-phenylfluorene 96%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Purity: 96% CAS No.: 55135-66-5 Molecular Formula: C19H13Br Formula Weight: 321.23 Melting Point: 94-99° Beilstein Reference: 2561445 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00075522
Formule: C₁₉H₁₃Br
MW: 321,23 g/mol
Point de fusion: 94…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075522
Numéro CAS: 55135-66-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité