Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyramide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0102-25G I0102-500G
TCIAI0102-25GEA 102 EUR InStock
TCIAI0102-25G TCIAI0102-500G
Isobutyramide ≥98.0% (par GC)
Isobutyramide


Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008019
Numéro CAS: 563-83-7
EINECS: 209-265-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=956682675b997d4083cb6392894dc16392952e20&vid=956682675b997d4083cb6392894dc16392952e20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité