Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
TL00214.1 TL00214EA
MAYBTL00214.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00214.1 MAYBTL00214EA
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051437
Numéro CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité