Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
B2224-25G B2224-5G
TCIAB2224-25GEA 132 EUR InStock
TCIAB2224-25G TCIAB2224-5G
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (par GC)
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD00051437
Numéro CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cb0274cc2aadcdee522874256eed9b8b5de2be6&vid=4cb0274cc2aadcdee522874256eed9b8b5de2be6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité