3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
CFF343.2.5 CFF343.10 017379-10G 017379-1G 017379-5G
CHMPCFF343.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF343.2.5 CHMPCFF343.10 FLUO017379-10G FLUO017379-1G FLUO017379-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₆BrClS
MW: 261,5700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173769
Numéro CAS: 1198-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité