Dispensette® S et Dispensette® S Organic
Distribution sûre de produits chimiques agressifs
Dispensette® S
Le Dispensette® S prend en charge une très vaste gamme d'applications pour la distribution de réactifs agressifs tels que les acides et les bases concentrés
    Dispensette® S Organic
    Le Dispensette® S Organic est idéal pour la distribution de solvants organiques.
      Depuis 1968, BRAND est un pionnier dans le domaine des distributeurs adaptables sur flacon, et le Dispensette® est reconnu comme étant le produit phare sur le marché. Le distributeur dernière génération, le Dispensette® S, offre de nouvelles caractéristiques pour un fonctionnement en toute sécurité et une durabilité éprouvée dans des conditions de fonctionnement et des milieux difficiles.
      Caractéristiques de sécurité
      • Vanne d'évacuation avec une bille de sécurité qui se ferme quand le tuyau d'évacuation n'est pas monté
      • Vanne de remplissage en forme d’olive pour une meilleure fixation du tube de remplissage
      • Bouchon à vis ou à charnière ne causant pas de gêne lors de la distribution
      • Nouveau tube d’évacuation facile à fixer et disponible avec ou sans vanne de recirculation
      • En option, un tuyau d’évacuation long et extensible, permet une distribution répétée rapide et précise, même dans les tubes à essai étroits
      Dispensette® S - Entretien et utilisation
      Dispensette® S - Distribution répétée
      Informations relatives à la sécurité - Manipulation de substances dangereuses
      Informations relatives à la sécurité - Des informations relatives à la manipulation de substances dangereuses et d'autres informations utiles sont disponibles dans le manuel technique des mesures volumétriques.
        Informations supplémentaires