Changer des vies dans un laboratoire HPLC près de chez vous !
 |
La contre-pression de Barry a provoqué une blessure sur le pouce de Théodore La préparation d'échantillons HPLC peut faire des ravages sur les pouces de vos employés. Si la préparation n'est pas optimisée, c'est Théodore qui va en souffrir ! La filtration des échantillons sales est souvent très difficile et nécessite de nombreux efforts répétés sur votre pouce pour faire passer l'échantillon. Si vous effectuez plusieurs filtrations à la suite, vous pouvez ressentir une douleur et une gêne. Lisez l'histoire de Barry et Théodore pour découvrir comment éviter cela. |
|
|
 |
Les pics Pedro détériorés Il est essentiel d'obtenir des résultats de qualité, en particulier en spectrométrie de masse. Des bulles d'air en phase mobile, des substances extractibles dans le matériel de filtration et des particules dans vos échantillons ou solvants peuvent être à l'origine de pics fantômes ou de traînées de pic et d'interférences de base élevées. Si la préparation d'échantillons n'est pas optimisée, c'est Pedro qui en paiera le prix avec ses cheveux ! Des bulles d'air dans le système peuvent provoquer des problèmes de pression et avoir ainsi un impact sur la forme du pic et sur la précision des analyses. Il est essentiel que l'air soit correctement éliminé. De plus, lors de l'utilisation de la spectrométrie de masse, les substances lixiviables et extractibles des matières plastiques peuvent former des pics fantômes, ce qui signifie que vos résultats ne seront pas utilisables. Trouvez la meilleure façon de résoudre ces problèmes en découvrant ce qui est arrivé aux suspects inhabituels (The Unusual Suspects). |
|
|
 |
Carolina reste bloquée L'obstruction d'une colonne peut entraîner des coûts de remplacement de colonne extrêmement élevés, ainsi que la formation d'une contre-pression qui altère à son tour vos résultats. Il n'est pas difficile de bloquer les colonnes avec des particules si vos échantillons ne sont pas correctement filtrés. Les particules peuvent avoir un impact sur vos analyses et finir par endommager ou bloquer la colonne et s'accompagner de périodes d'arrêt du système et de remplacements coûteux. Cliquez ci-dessous pour résoudre ce problème pour de bon. |