Aspirateurs pour salle blanche
Les aspirateurs industriels pour salle blanche complètent ou assistent le système central d'aspiration interne. Nous vous proposons un large éventail d'aspirateurs et d'accessoires de haute qualité, adaptés aux applications et aux besoins les plus divers. Qu'il s'agisse de pollutions liquides, humides ou sèches, voire de substances dangereuses présentant un risque d'explosion, nous avons la solution adaptée à vos besoins.
Aspirateurs pour salle blanche
Performances d'aspiration
La combinaison parfaite du moteur, du flux d'air interne et de la position des filtres et sac verticaux d'une grande efficacité assure une puissance d'aspiration optimale des aspirateurs pour salle blanche. La puissance d'aspiration est réglable sur deux niveaux. Des performances supérieures à 40 litres par seconde sont ainsi atteintes à un niveau sonore très faible.
Filtration
Le paramètre le plus important des aspirateurs pour salle blanche est leur capacité à absorber les particules ultra fines et les résidus libérés par les matières et agents contaminants aspirés, ainsi que par le moteur.
Filtre ULPA (Ultra Low Penetration Air) - efficacité : 99,999% pour des particules de 0,12 micron ou plus
Filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) - efficacité : 99,999% pour des particules de 0,3 micron ou plus
Nous utilisons normalement le filtre ULPA haute performance pour les modèles destinés aux salles blanches. En raison de la vitesse qu'il peut atteindre, le filtre ULPA équivaut, à son niveau d'aspiration le plus élevé, à un filtre HEPA.
Le système de filtration (4 ou 5 niveaux) et le positionnement du filtre dépendent du modèle de l'appareil.
Large choix d'accessoires :
Piège à aiguilles