Tests de la dilution, de la DBO respirométrique et de la biodégradabilité
 |
La détermination de la demande biochimique en oxygène est toujours un sujet de discussion pour ce qui est des méthodes et de l’applicabilité. On peut comparer la méthode respirométrique à la méthode de dilution, mais elle est conseillée uniquement à des fins d’auto-contrôle. Les méthodes standard font l’objet de discussions, par rapport aux méthodes d'auto-contrôle. On peut également réaliser des tests photométriques afin de déterminer les valeurs de DBO. Vous trouverez des informations détaillées sur les différentes méthodes permettant de déterminer la demande biochimique en oxygène (DBO) dans le manuel WTW, que vous pouvez télécharger ici. Vous pourrez également trouver des produits importants pour les tests de la biodégradabilité. Manuel WTW de la DBO Brochures WTW Brochures Velp |
Auto-contrôle de la DBO et systèmes respirométriques
Pour la DBO, une réduction du niveau d'oxygène (consommé par les microorganismes) entraîne une différence de pression nette qui peut être mesurée à l'aide d'un capteur de pression Une mesure pratique et facile à réaliser, On peut également mesurer la production de gaz méthane par les microorganismes avec certains de ces systèmes.
WTW
Les systèmes de mesure respirométriques OxiTop® pour l’auto-contrôle de la DBO(5) (OxiTop®-I)
- Système de capteur numérique intelligent OxiTop®-IDS avec mesure étendue de la DBO jusqu'à 400 000 mg/L, les études de biodégradabilité, la respiration du sol et les études sur le méthane.
Velp
Systèmes uniquement pour la DBO
Système de capteur respirométrique 6 pour la
- DBO
- Maxi -BMP (potentiel méthanogène)
- Analyse du sol -
- Biodégradabilité du plastique
DBO par dilution
Détermination de la DBO selon les normes DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 et les méthodes standard 5210 B.
Capteur d’oxygène auto-agitateur StirrOx® G pour la détermination de l’oxygène dans des flacons Karlsruhe pour :
- Flux constant pour une grande reproductibilité
- Aucun étalonnage du point zéro nécessaire
- Prêt à l’emploi
Méthode photométrique pour la DBO
Le recours à un test cellulaire permet de déterminer de manière simple et efficace la DBO selon une méthode Winkler modifiée.
Réactifs d'analyse étalonnés et conformes aux standards pour la sécurité.
- Le système à code-barres permet un fonctionnement rapide et simple
- Documentation complète du contrôle de la qualité pour tous les tests
- 5 jours d'incubations sont toujours nécessaires, mais l’analyse nécessite moins d'étapes de manipulation que d’autres méthodes
Incubateurs DBO
Toutes les méthodes de mesure de la DBO exigent que les échantillons soient conservés à 20 °C (68 °F) pendant 5 jours. Avantor propose une large gamme d'incubateurs à température contrôlée.
Gamme Lovibond®
5 modèles, TC :
- De 2 à 40 °C (0,1 °C)
- De 135 à 445 L
Velp Scientifica
1 modèle, FTC 120 :
- Température fixe à 20 °C
- 120 L
5 modèles, FOC Connect
- De 3 à 50 °C (0,5 °C)
- De 109 à 169 L
WTW
5 modèles, TS :
- De 10 à 40 °C (0,5 °C)
- De 180 à 500 L
Conteneur thermostatique, Oxitop® Boîte
- Température fixe à 20 °C (0,5 °C)
Contactez-nous