Sécurité chimique en laboratoire
Sécurité chimique en laboratoire
Lorsque vous travaillez avec des produits chimiques, notamment dangereux, la sécurité est primordiale. Bien entendu, le port de l'équipement de protection individuelle approprié est obligatoire, mais il existe d'autres options que vous pourriez envisager pour protéger votre laboratoire :
  • Manipulation de produits chimiques – choisir des produits faciles à manipuler et des conteneurs plus sûrs peut faire toute la différence
  • Se préparer à un bris ou à des déversements accidentels en ayant à disposition les absorbants appropriés
  • Éviter les risques inutiles grâce à des alternatives chimiques plus sûres et à la surveillance des résidus toxiques
  • Protection de paillasse et distribution plus sûre
  • Stockage et étiquetage des produits chimiques
De plus, nous vous fournissons des informations sur les réglementations REACH et CLP ainsi qu'une FAQ qui, nous l'espérons, vous sera utile. Vous pourrez télécharger des directives générales en matière de sécurité, ainsi qu'un guide technique. Vous trouverez également des liens vers la fonction de recherche de fiches de données de sécurité et le sélecteur de documentation produit de notre site Web.
Faites le test
Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:
Registration
Des emballages plus sûrs
Flacons en plastique pour solvants et acides
Les flacons en plastique pour acides et solvants AnalaR NORMAPUR® sont sûrs, pratiquement incassables, écologiques, légers et faciles à manipuler.
Trouvez votre produit
Flacons en verre à revêtement en PE pour acides
Les flacons Safebreak sont spécifiquement conçus pour les acides. Le revêtement en PE contient l'acide si le verre se casse.
Trouvez votre produit
Flacons en aluminium pour solvants HPLC
Les récipients en aluminium garantissent une haute pureté des solvants. De plus, ils sont incassables, légers et faciles à manipuler.
Trouvez votre produit
Portoirs de sécurité pour flacons
Portoirs de sécurité colorés et pratiques pour le transport d'acides, d'alcalis et de solvants.
Trouvez votre produit
Produits chimiques de laboratoire de sécurité
Gels de silice
Bien que les gels de silice constituent des déshydratants sûrs, les anciens indicateurs d'humidité qui y étaient inclus ne le sont pas.
Trouvez votre produit
Détergents biodégradables
Les détergents concentrés LABWASH® Premium contiennent des ingrédients biodégradables de haute performance et à faible consommation. Il vous suffit d'opter pour LABWASH® pour obtenir un nettoyage parfait, plus doux pour vous comme pour l'environnement.
Trouvez votre produit
Solvants écologiques
La synthèse organique peut impliquer des substances toxiques/cancérigènes. Pour limiter les risques, VWR Chemicals propose des solvants alternatifs plus écolo : 2-méthyl-tétrahydrofurane, 1,3-dioxalane, éther méthylique cyclopentyle et 1,3-propanediol.
Trouvez votre produit
Solvants anhydres
Une gamme complète de solvants de haute pureté comportant des teneurs en eau extrêmement faibles, spécialement conçus pour les applications organiques et biotechnologiques sensibles à l'humidité.
Trouvez votre produit
Bandelettes de test pour peroxyde
Les bandelettes de test pour peroxyde sont utilisées pour identifier rapidement les peroxydes inorganiques présents dans les solutions aqueuses et dans les solvants organiques.
Trouvez votre produit
Bandelettes de test pour acide péracétique
Les bandelettes de test pour acide péracétique sont utilisées pour identifier tout acide péracétique restant après la désinfection.
Trouvez votre produit
Produits et services pour votre sécurité
Absorbants pour déversements
Vous souhaitez contenir les déversements ou les bris rapidement et efficacement ? Munissez-vous d'absorbants appropriés contre les déversements.
Trouvez votre produit
Étiquettes de sécurité
Les étiquettes de sécurité sont utiles lorsque vous créez un mélange ou que vous transportez des échantillons. Elles répondent aux réglementations GHS (Global Harmonized System) pour les substances et les mélanges chimiques.
Trouvez votre produit
Protections de paillasse
Les protections de paillasse constituent une barrière essentielle contre les déversements corrosifs, les échantillons chauffés ou les vibrations de l'équipement.
Trouvez votre produit
Découvrez 15 produits chimiques de laboratoire courants et comment les organiser
FAQ
ACIDES
1. Quelles substances sont incompatibles avec votre acide ?
  • Acide acétique est incompatible avec l'oxyde de chrome (IV), l'acide nitrique, les alcools, l'éthylène glycol, l'acide perchlorique, les peroxydes et les permanganates
  • Acide nitrique est incompatible avec l'acide acétique, l'aniline, l'oxyde de chrome (IV), l'acide cyanhydrique, le sulfure d'hydrogène, ainsi que les liquides et gaz inflammables
  • L'acide oxalique est incompatible avec l'argent et le mercure
  • Acide perchlorique est incompatible avec l'anhydride acétique, le bismuth et les alliages à base de bismuth, les alcools, le papier et le bois
  • Acide sulfurique est incompatible avec le chlorate de potassium, le perchlorate de potassium et le permanganate de potassium
2. Puis-je utiliser de l'acide citrique GPR RECTAPUR® (20273*) pour détartrer des machines à café ?
OUI ! Pour détartrer une machine à café, dissolvez autant d'acide cristallin que possible dans de l'eau chaude (40 à 50 °C). Lorsque cette solution est refroidie, décantez-la en laissant les sédiments non dissous, puis versez la solution dans la machine à café, sans les sédiments. Après le détartrage, rincez la machine à café une ou deux fois avec de l'eau du robinet. Pour être absolument sûr(e) que la totalité de l'acide citrique est parti, vérifiez l'eau de rinçage avec une bandelette de pH.
3. Comment puis-je travailler en toute sécurité avec de l'acide fluorhydrique NORMATOM® (83873* ou 85029*) ?
Une combinaison de sécurité spécialement pensée pour le stockage et la distribution d'acide fluorhydrique est disponible :
  • Flacon à parois très épaisses
  • Bouchon et joint de sécurité spécialement conçus
  • Distributeur spécial pouvant libérer la quantité précise d'acide dont vous avez besoin, et garantissant le retour en toute sécurité de la dernière goutte dans le flacon
4. Comment minimiser les risques d'explosion dus à l'acide perchlorique à 70% AnalaR® NORMAPUR® ACS (20589*) ?
L'acide perchlorique hautement concentré est extrêmement corrosif, mais pas explosif. À une pression normale, il peut être chauffé sur une flamme nue jusqu'à ébullition. Toutefois, si la moindre trace d'impureté organique est présente ou si l'acide perchlorique entre en contact avec une substance organique, il peut exploser. Par conséquent, un stockage et une manipulation minutieux sont nécessaires pour prévenir toute contamination.
5. Pourquoi l'acide nitrique concentré en flacon en plastique de VWR Chemicals comporte-t-il une date d'expiration courte (2 ans) ?
Pendant cette période, l'acide nitrique concentré attaque le plastique, ce qui entraîne la fragilisation du flacon en plastique sur le long terme.
6. Comment puis-je travailler en toute sécurité avec de l'acide formique hautement concentré à 100% AnalaR® NORMAPUR® (20318*) ?
L'acide formique hautement concentré se décompose lentement en monoxyde de carbone et en eau. La formation de gaz augmente la pression contenue dans le flacon, ce qui peut provoquer son explosion. La réaction de décomposition accélère à des températures aussi basses que 30 °C. Par conséquent, nous fournissons de l'acide formique dans des flacons qui comportent des bouchons à vis spéciaux.
7. Pourquoi l'acide nitrique à 99% (85851*, 85850*) de VWR Chemicals est-il fourni avec un emballage spécial et des fermetures spéciales ?
L'acide nitrique fumant émet des fumées brun-rougeâtres dues à l'action de la lumière et de la chaleur. Ces fumées font monter la pression à l'intérieur du conteneur et, dans certaines circonstances, peuvent provoquer l'explosion du conteneur. Les fermetures et l'emballage spéciaux de VWR Chemicals évitent ces problèmes de sécurité.
CONDITIONNEMENT
8. Quels sont les avantages et les inconvénients des flacons en verre et en plastique en polyéthylène haute densité (PE-HD) ?
Outre la sécurité accrue conférée par le PE-HD, ces flacons en plastique sont utiles lorsque vous utilisez beaucoup d'acides et/ou que vous vous souciez des coûts d'achat. La haute qualité des flacons en PE-HD garantit leur compatibilité avec notre norme de qualité analytique de haute pureté (Analar NORMAPUR), et l'emballage est plus économique et bien plus léger à manipuler que les flacons en verre. 
9. Qu'est-ce qu'EMBASAFE ?
Cet emballage spécial à revêtement en PE offre une protection maximale en cas de bris de verre car il peut contenir tout type de bris, ce qui permet de gérer la situation plus facilement. Bien entendu, le verre est entièrement compatible avec notre norme de qualité analytique de haute pureté (Analar® NORMAPUR®) et peut être recyclé en flacon en verre classique.
10. Quelle est la durée de stockage des substances contenues dans les flacons en PE ?
Solvants : 5 ans
Acides : 2 ans
ÉTIQUETTES ET RÉGLEMENTATIONS CLP
11. Quelles sont les dimensions minimales des étiquettes utilisées pour l'étiquetage de vos mélanges ou échantillons ?
12. Comment lire une étiquette VWR ?
Les nouvelles étiquettes multilingues sont conçues pour vous aider à trouver facilement et rapidement les informations dont vous avez besoin. Elles contiennent toujours une date d'expiration pour les produits non ouverts et correctement entreposés et une zone où les clients peuvent inscrire la date de réception et/ou la date de la première ouverture du flacon.
Ces nouvelles étiquettes sont également conformes aux exigences des réglementations CLP. Les spécifications garanties du produit apparaissent sur l'étiquette. Sinon, les spécifications VWR actuelles sont disponibles sur le site vwr.com.
13. Comment manipuler des produits chimiques en toute sécurité ?
Avant de manipuler des produits chimiques dangereux, consultez leur fiche de données de sécurité, puis effectuez une évaluation des risques.
En savoir plus
Réglementations REACH et CLP
Tous les produits chimiques VWR ont été préenregistrés selon REACh et sont soumis à la nouvelle directive. VWR travaille actuellement avec tous ses fournisseurs afin de s'assurer qu'ils sont également prêts pour REACh.
Si vous avez d'autres questions relatives à REACh et VWR, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse reach.eu@vwr.com.
En savoir plus sur les pictogrammes CLP
Réglementations CLP
Avez-vous pris connaissance de toutes les informations relatives aux réglementations CLP ? Êtes-vous prêt(e) à travailler en toute sécurité en laboratoire ?
Faites le test
Manipulation des produits chimiques
Voici quelques recommandations à prendre en compte lorsque vous utilisez, manipulez ou entreposez des produits chimiques dangereux…
Téléchargez les règles relatives à la manipulation sûre des matières dangereuses [PDF]
Accès aux FDS
Trouvez facilement toutes les fiches de données de sécurité
Tableaux des propriétés physiques
Manipuler des produits chimiques en toute sécurité implique également de connaître toutes les spécifications des conteneurs, les propriétés physiques des solvants, les solvants compatibles avec les plastiques, la miscibilité des solvants, etc.
Téléchargez le guide technique VWR [PDF]
Documentation sur la sécurité en laboratoire VWR
Documentation VWR Collection
Demandez votre kit de sécurité PDF (Poster et checklist sécurité)
Je demande mon kit de sécurité
Vidéos NAPO
Napo est une initiative d'AUVA, DGUV, HSE, INAIL, INRS, SUVA et OSHA.
01. Introduction explosive !
02. De l'air !
03. Attention les yeux... et les doigts !
04. Complètement allumé !
05. Humour corrosif !
06. Direction infirmerie !
07. Aventures en eaux troubles !
08. Une pression et que ça saute !