Congélateurs
Sélection de produits![]() Congélateurs verticaux à très basse température VWRExcellent rapport qualité-prix - Conçu pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation. Choisissez parmi quatre modèles à -86°C ou deux modèles à -40°C. Quatre portes intérieures réduisent les pertes d’air froid et améliorent la récupération de Resources![]() Congélateurs droits ultra-basse température Thermo Scientific, sérieNous vous proposons un ensemble complet de produits de haute qualité dans le cadre de la cryopréservation. Congélateurs ULT, congélateurs, cryogéniseurs, cryotubes et produits auxiliaires comme des enregistreurs de données et des thermomètres. Resources![]() Congélateur ULT avec coffreExcellent rapport qualité-prix - Conçu pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation. Choisissez parmi trois modèles -86°C. Les couvercles intérieurs en polystyrène réduisent les pertes d'air froid et améliorent la récupération de la température après l'ouverture des portes. ResourcesAvant d'acheter un congélateur
Service techniqueNous vous aidons à maintenir votre laboratoire conforme et opérationnelLes nombreux services VWR ainsi que son réseau de fournisseurs de services accrédités ISO 9001 / IEC17025 nous permettent d’être votre unique point de contact pour tous les besoins de services. Pour notre gamme complète de congélateurs ULT, nous pouvons offrir :
Intéressé ? Rendez-vous sur vwr.com/eis pour en savoir plus sur nos services d’équipement et d’instrument ou contactez :services@avantorsciences.com.
|