NeutraKlean - nouveau détergent stérile prêt à l'emploi de Contec
NeutraKlean - nouveau détergent stérile prêt à l'emploi de Contec
Travaillez l'esprit léger et préservez vos salles propres de catégories A et B grâce à ce nouveau détergent stérile
  • N'agresse pas les surfaces : pH neutre, formule avec faibles résidus
  • N'agresse ni la peau, ni l'environnement : aucune classification CLP
  • Facile à utiliser : sachets faciles à ouvrir, aucune dilution supplémentaire requise, disponible en flacons vaporisateurs de 1 l ou en bidons de 5 l
  • Formule avec eau purifiée (Ph. Eur.)
  • Irradiation gamma validée, minimum 25 kGy
  • Durée de conservation de 2 ans avant ouverture et durée de conservation de 6 mois après ouverture pour le flacon ultra-hermétique de 1 l
NeutraKlean est conçu pour éliminer les salissures légères et les résidus de désinfectants couramment trouvés dans les salles propres. Il permet également de prévenir la formation de biofilm. Entièrement documenté et validé, NeutraKlean est adapté pour une utilisation dans les salles propres de classes A et B. Prêt à l'emploi et facile à utiliser, il simplifie vos procédures d'utilisation standard (SOP) et améliore la reproductibilité.
  • Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
Désignation Cdt. Code art. Prix Quantité
Vaporisateur stérile NeutraKlean 6 × 1 l 141-1305E
Bidon stérile NeutraKlean 2×5 l 141-1306E