|
Des mesures numériques intelligentes pour plus de précision et de flexibilité !
 |
Initialement, la mesure du pH s'effectuait à l'aide d'une électrode de référence et d'une cellule de mesure. Avec le temps, l'électrode combinée puis l'électrode combinée avec capteur de température intégrée ont pris le relais. À présent, nous faisons un pas de plus vers l'avenir avec les capteurs numériques innovants pour le pH, l'oxydoréduction, la conductivité, l'oxygène dissous et même la turbidité. Les capteurs numériques intelligents sont :
- Plus précis : le signal est converti directement dans l'électrode
- Intelligents : les numéros de série et les paramètres, y compris les dates d'étalonnage, sont automatiquement transmis à l'appareil de mesure pour une gestion optimale des données
- Faciles à utiliser : chaque capteur unique est reconnu par l'appareil de mesure
et bien plus encore... |
VWR® Multiparameter Digital MD 8000
Avantages d'un système de mesure numérique
Regardez cette vidéo pour découvrir comment ces innovations facilitent votre travail, vous permettent d'être plus précis et vous apportent de la flexibilité pour vos futurs projets !
Regarder cette vidéo
Sélection de produits
pHenomenal MD 8000 L
Appareil de mesure de paillasse monocanal Six paramètres : pH/température, oxydoréduction, conductivité, TDS, salinité, oxygène dissous et turbidité. Mémoire de 5000 jeux de données, BPL
Prix incroyables
pHenomenal MD 8000 H
Appareil de mesure portable monocanal Six paramètres : pH/température, oxydoréduction, conductivité, TDS, salinité, oxygène dissous et turbidité Mémoire de 5000 jeux de données, BPL
Prix incroyables
Systèmes numériques multi-paramètres IDS WTW®
Capteurs IDS : vers un avenir fiable
Les capteurs IDS sont désormais sans fil
Capteurs IDS pour réaliser des mesures dans des conditions difficiles
Sélection de produits
Appareils de mesure de laboratoire multi-paramètres IDS WTW®
Appareil de mesure de paillasse 1 à 3 canaux Six paramètres : pH/température, oxydoréduction, conductivité, TDS, salinité, oxygène dissous et turbidité. Mémoire de 5000 jeux de données, BPL
Aller à la page du produit
Appareils de mesure portables multi-paramètres IDS WTW®
Appareil de mesure portable 1 à 3 canaux Six paramètres : pH/température, oxydoréduction, conductivité, TDS, salinité, oxygène dissous et turbidité Mémoire de 5000 jeux de données, BPL
Aller à la page du produit
Systèmes HQD mono- & multi-paramètres HACH®
Sondes durables Hach HQd IntelliCAL™
Appareil de mesure HQD Jetez un œil sur les sondes durables de test de l’eau HQd IntelliCAL de Hach.
Télécharger la vidéo
Appareils de mesure de laboratoire HQD mono- & multi-paramètres HACH®
Mesure 1 à 2 canaux : pH/température, oxydoréduction, conductivité, TDS, salinité, oxygène dissous et MCI. 500 séries de données GLP en mémoire.
Plus d'informations
Appareils de mesure portables HQD mono- & multi-paramètres HACH®
Mesure 1 à 2 canaux : pH/température, oxydoréduction, conductivité, TDS, salinité, oxygène dissous et MCI. 500 séries de données GLP en mémoire.
Plus d'informations
|