Matières en suspension
Matières en suspension
VWR propose une gamme étendue de produits pour mesurer la qualité de l'eau du point de vue des matériaux en suspension. 
  • Méthode rapide avec analyseurs d'humidité
  • Méthodes par centrifugation ou filtration selon les normes européennes
  • La méthode utilisée pour éliminer les solides volatiles en suspension dans les substances principalement inorganiques ou les solides fixes implique d'utiliser un four et une balance analytique.