Hottes d'aspiration sans raccordement
Hottes d'aspiration sans raccordement
Les hottes d'aspiration à recirculation sans raccordement constituent une alternative aux hottes d'aspiration classiques lorsqu'il est impossible de créer un circuit d'extraction de l'intérieur vers l'extérieur. Ces hottes d'aspiration sont équipées d'une technologie de filtration spécifique au type de produits manipulés.
Conçues pour la protection de l'utilisateur et de l'environnement
  • Solution flexible/adaptable
    Technologie Flex™ : colonne de filtration modulaire adaptable à vous et à votre environnement. Solides et liquides, individuellement ou conjointement.
  • Solution économique
    Consommation d'énergie très basse
    Facilité d'installation et de déplacement, disponibilité immédiate
    Réduction des coûts d'infrastructure, de configuration et d'utilisation
  • Solution sûre
    Conforme à la norme NF X 15-211 : 2009 et testée conforme à la norme ASHRAE 110 : 1995
    Programme ESP® (Erlab Safety Program) : solution durable de protection de l'utilisateur
  • Solution écologique
    Aucune émission de polluants nocifs dans l'atmosphère