Analyse rapide Hach
Analyse rapide Hach
Le large éventail d'instruments et de produits chimiques de Hach a été élaboré avec soin pendant plus de 80 ans afin de rendre les analyses d’eau plus fiables, plus rapides, plus simples et plus écologiques.
Comparaison entre l'utilisation de cuves et celle de réactifs : des analyses plus rapides avec les cuves
Prenez 3 minutes pour regarder cette vidéo et découvrir comment réaliser des analyses plus rapidement et
  • gagner du temps
  • générer moins de déchets
  • minimiser les erreurs
(cas de détermination de la teneur totale en azote : des analyses plus rapides par rapport à la méthode classique TNT Plus – uniquement pour les modèles DR1900/DR3000/DR6000)
Comparaison entre l'utilisation de la technologie Chemkeys et celle de cuves : des analyses plus rapides avec la technologie Chemkeys
Prenez 4 minutes pour regarder cette vidéo et découvrir comment réaliser des analyses plus rapidement et
  • gagner 75% de temps en plus
  • générer moins de déchets
  • minimiser les erreurs
Analyseur portable parallèle unique SL1000 de Hach - Analyse de la qualité de l'eau considérablement simplifiée
Effectuez des analyses de l'eau courantes en réduisant de plus de moitié le nombre d'étapes manuelles grâce à la technologie Chemkeys.
    Spectrophotomètres et kits d'analyse de Hach
    Pour des solutions qui simplifient vos analyses de routine quotidiennes.
    • DR6000 : capacité d'acquisition des spectres visibles et ultraviolets (UV/VIS)
    • DR3900 : acquisition et suivi de vos tâches de chimie et de vos échantillons grâce à des étiquettes RFID
    • DR1900 : un spectrophotomètre vraiment portable sur le terrain
      Colorimètres portables de Hach
      Des solutions portables, précises et efficaces
      • Colorimètre de poche DR300: connexion mobile, compatible Claros
      • DR900 : 90 des méthodes d'analyse de l'eau les plus préprogrammées